Learn More
Ansell Guantes de látex estériles AccuTech™ Gammex™ 91-225 Series
BIOPHARMA
Código de producto. 12310170
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Guantes sin polvo para entornos ISO 6 (clase 1000) estériles
  • Esterilizado con rayos gamma y resistente a las perforaciones
  • El látex proporciona una mayor flexibilidad, elasticidad y sensibilidad en las puntas de los dedos
  • El bajo contenido de proteínas minimiza el riesgo de sufrir alergias de tipo I
  • Color natural
  • Longitud: 11,8 in (300 mm)
  • Empaquetado: 200 pares por caja
  • Para operaciones de manipulación complejas
Certificado de conformidad (COC) disponible.
Aplicaciones:
Fabricación de fármacos, dispositivos médicos y dispositivos biotecnológicos
Certifications
510K aprobado para uso médico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated Yes
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 1
Coating Material Látex de caucho natural
Color Natural
Desechables Single-use
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 9,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,23 mm
Hand Specific
Latex Free No
Material Látex
Palm Thickness (English) 9,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,23 mm
En polvo sin polvo
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 9,1 mil
Grosor (métrico) 0,23 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 91-225 7 119744
Serie AccuTech™ 91-225
Resistencia a la tracción 24 MPa
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 30 cm