Learn More
Ansell Guantes laminados de 5 capas resistentes a productos químicos AlphaTec™ 02-100
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
9
10
11
Descripción
Los guantes laminados proporcionan una resistencia extrema contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los peligros biológicos.
- Proporcionan flexibilidad y sensibilidad táctil.
- Fabricados con una película laminada de cinco capas excepcionalmente fina y resistente a los productos químicos
- El revestimiento integral no tejido ayuda a absorber y disipar el sudor para que resulte más fresco y cómodo llevarlos.
- Pueden utilizarse como revestimientos bajo guantes de nitrilo, neopreno o PVC más pesados.
- Específicos para cada mano
- Resistentes a un amplio abanico de productos químicos
- Pulgar con solapa para mayor comodidad del usuario
Información de órdenes
Pares en bolsa de polietileno individual.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009; categoría lll |
Aplicaciones | Industrial |
Color | Blanco |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Película laminada |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | 6 |
Grosor (imperial) | 2,5 mil |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Tamaño : 7.7 MB
Product Information
Datasheets
Ansell barrier glove 02 100 specification
Tamaño : 200.6 kB
Título del producto
Ansell Guantes laminados de 5 capas resistentes a productos químicos AlphaTec™ 02-100 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido