Learn More
Ansell Guantes de examen de neopreno estériles DermaShield™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
missing translation for 'unitSize'
200 pares
Description
- Guantes estériles de policloropreno desechables
- La tecnología SUREFIT™ de Ansell ayuda a evitar que el puño se enrolle
- Resistentes a la perforación y duraderos
- Protección contra salpicaduras químicas
- Bajo potencial de irritación de la piel
- Finos, sin polvo, sin látex y sin aceleradores
- Revestimiento de polímero que facilita la colocación
- Elasticidad excepcional que permite una forma y un ajuste cómodos
- Suavidad en los dedos
- Esterilizados por radiación gamma y con documentación por lotes
Compliance
Producidos a 510(k) y calificados como producto de grado médico.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Sí |
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 0,65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu