Learn More
Ansell Guantes de examen de neopreno estériles DermaShield™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
473.21 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- Guantes estériles de policloropreno desechables
- La tecnología SUREFIT™ de Ansell ayuda a evitar que el puño se enrolle
- Resistentes a la perforación y duraderos
- Protección contra salpicaduras químicas
- Bajo potencial de irritación de la piel
- Finos, sin polvo, sin látex y sin aceleradores
- Revestimiento de polímero que facilita la colocación
- Elasticidad excepcional que permite una forma y un ajuste cómodos
- Suavidad en los dedos
- Esterilizados por radiación gamma y con documentación por lotes
Compliance
Producidos a 510(k) y calificados como producto de grado médico.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Clase 100/ISO 5 |
AQL | 0,65 |
Color | Verde |
Acabado exterior | Sin textura |
Finger Thickness (English) | 8,3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,19 mm |
Material | Policloropreno |
Palm Thickness (English) | 7 mil |