Learn More
Ansell Guantes revestidos de nitrilo de espuma HyFlex™
Click to view available options
Tamaño:
6
7
9
10
11
Descripción
- Con tecnología Ansell ZONZ™ Comfort Fit para un ajuste y una sensibilidad táctil mejorados
- El nuevo diseño proporciona una mayor durabilidad que las formulaciones anteriores
- El revestimiento de espuma aumenta la transpirabilidad para la comodidad del usuario
- El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo
- Capacidades de agarre mejoradas en ambientes secos y ligeramente aceitosos
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a la abrasión), y con los estándares EN 388-1149.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Área revestida | Palma, dedos |
Coating Material | Espuma de nitrilo |
Color | Gris, Blanco |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Acabado exterior | Sin textura |
Hand | Específico |
Latex Free | Sí |
Material | Nailon |
Tipo de producto | Guantes de punto sin costuras |