Learn More
Ansell Guantes de trabajo revestidos con espuma de nitrilo HyFlex™ 11-800
GREENER_CHOICE
Product Code. 12600762 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño:
6
7
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
12 pares
Product Code. 12600762
missing translation for 'mfr': Ansell 11800110
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
El revestimiento de espuma de nitrilo mejora las capacidades de agarre, lo que permite a los trabajadores realizar tareas táctiles con más facilidad. Los guantes se adaptan a la base del dedo meñique para ajustarse mejor al contorno natural de la mano.
  • Con tecnología Ansell ZONZ™ Comfort Fit para un ajuste y una sensibilidad táctil mejorados
  • El nuevo diseño proporciona una mayor durabilidad que las formulaciones anteriores
  • El revestimiento de espuma aumenta la transpirabilidad para la comodidad del usuario
  • El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo
  • Capacidades de agarre mejoradas en ambientes secos y ligeramente aceitosos
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a la abrasión), y con los estándares EN 388-1149.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Área revestida Palma, dedos
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris, Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nailon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 11
Para utilizar con (aplicación) Reparaciones de automoción, manejo de equipos pesados, fabricación de metales y manipulación de productos químicos ligeros
Estilo de puño de los guantes Tejido
Tipo de empaquetado Bolsa de polietileno
Serie 11-800
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.