Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600W White Nylon Gloves with Polyurethane Coating
Descripción
- Designed for light & delicate applications in dry environments
- Bare-handed dexterity with protection for light duty applications
- Polyurethane coating on the palm enhances tactile sensitivity
- White color is ideal for clean applications
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Polyurethane |
Color | White |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Specific |
Material | Nylon |
Tipo de producto | Dip-coated Gloves |
Tamaño | 8 |
Para utilizar con (aplicación) | Automotive, Machinery/Equipment, and Metal Fabrication |
Estilo de puño de los guantes | Knit |