Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Guantes de neopreno, puño extendido
Código de producto. 12435070 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Product Code. Tamaño unitSize
12435070 L paquete de 100
12415070 Pequeño paquete de 100
11791573 M paquete de 100
11741583 XL paquete de 100
4 missing translation for 'options'
Product Code. 12435070
missing translation for 'mfr': Ansell 25201090
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Los guantes de neopreno con puño largo ofrecen una protección contra salpicaduras de productos químicos superior sobre la muñeca y el antebrazo.
Fabricados en neopreno. Los guantes de neopreno Ansell™ NeoTouch™ tienen puntas de dedos texturizadas para proporcionar un agarre seguro tanto en condiciones secas como húmedas.
  • Formulación de neopreno
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro en entornos húmedos y secos
  • Resistencia a salpicaduras químicas para la mayoría de ácidos y alcoholes
  • Revestimiento de polímero que facilita la colocación
  • El puño largo proporciona un protección adicional sobre la muñeca y el antebrazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Grado de abrasión ANSI ANSI 0
Certificaciones/conformidad ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated Yes
Aplicaciones Laboratorio
AQL 1,5
Color Verde
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Yes
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 5,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Neoprene Gloves
Tamaño L
Grosor (imperial) 6,3 mil
Grosor (métrico) 0,16 mm
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Estilo de puño de los guantes Con reborde/enrollado
Grip Design Textured Fingers
Revestimiento Unlined
Modelo 25-201 L 385681
Tipo de empaquetado Case
Serie MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201
Longitud (imperial) 11,5 in
Longitud (métrico) 29 cm