Learn More
Ansell Guantes resistentes al fuego con revestimiento de espuma ActivArmr™ 80-813
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- La cubierta de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas y permite una manipulación segura de objetos afilados
- El revestimiento de espuma de neopreno mejora el agarre en condiciones secas, húmedas o grasas.
- La clasificación para arcos de 12 cal/cm2 cumple con la categoría 2 según el riesgo NFPA 70E.
- El diseño ergonómico es cómodo y muy flexible.
Compliance
Cumple con la categoría de peligro 1 según la definición de la norma NFPA 70E. ATPV = 9,4 cal/cm2; ASTM™ 2675-13. Resistencia a los cortes de CPPT: Nivel de rendimiento 4 de ANSI™/ISEA.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
Arcos eléctricos | Nivel 2 |
Certificaciones/conformidad | Categoría 2 según el riesgo NFPA 70E |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407: 412110 |
Coating Material | Neopreno |
Color | Verde, Negro |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Específico |
Material | Fibra de aramida |
Tamaño | 6 |