Learn More
Ansell ActivArmr™ 80-600 Heavy-Duty Cut-Resistant Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Permiten manipular de forma segura vidrio, metal y plásticos.
- Resistencia a cortes y rendimiento mecánico
- Revestimiento de punto Kevlar™ y revestimiento de caucho natural
- Resisten la abrasión, los desgarros y las perforaciones.
- El acabado rugoso en relieve con revestimiento de látex proporciona un agarre seguro tanto en condiciones secas como en condiciones húmedas.
Especificaciones
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 407, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
Estructura | Tejido |
Color | Azul, Amarillo |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
Tamaño | 10 |
Norma EN388 | EN 388:3444, EN 388:3444C |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de manipulación de láminas metálicas y vidrio, reciclaje, enlatado y embotellado |