Learn More
Ansell Guantes de alta resistencia de nitrilo verde Sol-Knit™ serie 39-122
Código de producto. 12610882
Click to view available options
Tamaño:
7
8
10
Proporciona protección mecánica y química de alta resistencia para una amplia variedad de entornos de trabajo.
  • Protección contra productos químicos y líquidos
  • Ofrece una comodidad óptima para su uso en tareas de larga duración
  • Mayor destreza para un mejor agarre en superficies secas y húmedas
Aplicaciones:
  • Ajuste de paneles, piezas y componentes
  • Aplicación de acabado a materiales y productos
  • Montaje y desmontaje de equipos
  • Reparación de equipos y mantenimiento
  • Manipulación de materiales con bordes afilados o ásperos
  • Cambio de aceite, líquidos y filtro
  • Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 4 (nivel de resistencia a la abrasión), EN 374, EN 388, EN 407 y está aprobado según la FDA 510(k).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN ISO 374
Chlorinated No
Color Verde
Cut Resistance Rating ANSI A1
Latex Free
Material Nitrilo
Tamaño 10
Norma EN388 EN 388:4111B, EN 388:4111
EN 421 No
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKT
EN ISO 374 - 5 Solo bacterias, hongos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Áspero
Material de revestimiento Tejido interlock/algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 39-124/10
Serie AlphaTech™ 39-124
Longitud (imperial) 14 pulg
Longitud (métrico) 35 cm