Learn More
Antraceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439522
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 g
25 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11439522
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10203.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El antraceno se utiliza en la producción del colorante rojo de alizarina y otros colorantes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, metanol (1,8 g/100 g) y hexano (0,37 g/100 g). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-12-7
Fórmula molecular C14H10
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00001240
Clave InChI MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
Nombre IUPAC antraceno
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Anthracene
Punto de fusión 214°C to 218°C
Densidad 1.25
Punto de ebullición 340°C to 342°C
Temperatura de inflamación 121°C (249°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 1905429
Índice Merck 14,682
Información de solubilidad Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.