Learn More
Antraquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10711734
Antraquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10711734
50 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10711734
Marca: Thermo Scientific Acros 104930500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-65-1
Fórmula molecular C14H8O2
Peso molecular (g/mol) 208.22
Número MDL MFCD00001188
Clave InChI RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthraquinone
Punto de fusión 283.0°C to 288.0°C
Color Verde amarillento a tostado
Punto de ebullición 379.0°C to 381.0°C
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 50 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Índice Merck 15, 679
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
Nombre IUPAC 9,10-dihidroantraceno-9,10-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461617 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number104930010,104932500,104930500
Número de loteA0355824 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number104930010,104932500,104930500
Número de loteA0452671 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/05/2023 Catalog Number104930010,104932500,104930500
Número de loteA0414099 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number104930010,104932500,104930500
Número de loteA0408024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number104930010,104932500,104930500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthraquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Anthraquinone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Antraquinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >