Learn More
Antrona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429416
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno y soluciones de NaOH caliente. No soluble en agua
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-44-8
Fórmula molecular C14H10O
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00001187
Clave InChI RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anthrone, Alfa Aesar
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 153°C to 160°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 1910173
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,691
Información de solubilidad Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water
Nombre IUPAC 10H-anthracen-9-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anthrone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 9(10H)-Anthracenone