Learn More
Antrona, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Anthrone |
| Absorbancia | 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test |
| Punto de fusión | 152.0°C to 157.0°C |
| Color | Amarillo |
| Punto de ebullición | 721.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 07,473 |
| Sensibilidad | (to carbohydrates) Passes Test |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Anthrone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: 9(10H)-Anthracenone