Learn More
CD123 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: 9F5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
249.00€ - 565.00€
Especificaciones
Antígeno | CD123 |
---|---|
Clon | 9F5 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | PE-Cyanine5 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15890679
|
BD Biosciences
561009 |
25 Tests |
249.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15896498
|
BD Biosciences
551065 |
100 Tests |
565.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The 9F5 monoclonal antibody specifically binds to CD123. CD123 is the 70 kDa IL-3 receptor α; chain (IL-3Rα;) that associates with the 120-140 kDa β; subunit (CD131/Common β;-chain/β;c) to form the functional IL-3 receptor complex. The β;c chain is also shared with distinct α; chain subunits to form the functional heterodimeric receptors for interleukins IL-5 and GM-CSF. IL-3Rα; is expressed on a subset of peripheral blood dendritic cells, myeloid precursors, basophils, mast cells, macrophages, and megakaryocytes. Reports indicate that IL-3Rα; is also expressed on lymphocytes. The IL-3R plays an important role in hematopoietic progenitor cell growth and differentiation. This antibody does not block binding of IL-3 to the IL-3 receptor.Especificaciones
CD123 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
IL-3 Receptor α chain |
9F5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human IL-3Rα Transfected Cell Line | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.