missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD14 Mouse anti-Human, PerCP-Cy5.5, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
250.00€ - 755.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD14 |
|---|---|
| Clon | M5E2 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15830789
|
BD Biosciences
561116 |
25 μg |
250.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15826388
|
BD Biosciences
550787 |
0.1 mg |
755.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The M5E2 monoclonal antibody specifically binds to CD14, a 53–55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, the anti-CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.Especificaciones
| CD14 | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
| Human CD14 Protein | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| M5E2 | |
| Flow Cytometry | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG2a κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto