Learn More
CD16/CD32 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: 2.4G2, BD
Rat Monoclonal Antibody
274.00€ - 680.00€
Especificaciones
Antígeno | CD16/CD32 |
---|---|
Clon | 2.4G2 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15831279
|
BD Biosciences
561728 |
0.1 mg |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15897028
|
BD Biosciences
553144 |
0.5 mg |
680.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The 2.4G2 antibody reacts specifically with a common nonpolymorphic epitope on the extracellular domains of the mouse FcγIII and FcγII receptors. It has also been reported to bind the FcγI receptor (CD64) via its Fc domain. 2.4G2 mAb blocks non-antigen-specific binding of immunoglobulins to the FcγIII and FcγII, and possibly FcγI, receptors in vitro and in vivo. CD16 and/or CD32 are expressed on natural killer cells, monocytes, macrophages, dendritic cells (at low levels), Kupffer cells, granulocytes, mast cells, B lymphocytes, immature thymocytes, and some activated mature T lymphocytes.Especificaciones
CD16/CD32 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse BALB/c Macrophage J774 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
2.4G2 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified | |
FcγRIII/FcγRII; Fcgr3/Fcgr2 |
For Research Use Only.