Learn More
CD19 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 700, Clone: HIB19, BD
Mouse Monoclonal Antibody
275.00€ - 520.00€
Especificaciones
Antígeno | CD19 |
---|---|
Clon | HIB19 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15890699
|
BD Biosciences
561031 |
25 μg |
275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15889108
|
BD Biosciences
557921 |
0.1 mg |
520.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Reacts with the 95kDa type I transmembrane glycoprotein expressed during all stages of B-cell differentiation and maturation, except on plasma cells. CD19 is also present on follicular dendritic cells. It is not found on T cells or on normal granulocytes. CD19 plays a role in regulation of B-cell proliferation. It associates with the complement receptor 2 (CD21), TAPA-1 (CD81), Leu 13, and/or MHC class II to form a signal transduction complex on the surface of B cells. Anti-CD19 clone HIB19 partially blocks clone B43, another CD19 mAb. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: HIB19
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
Flow Cytometry
Especificaciones
CD19 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
HIB19 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 700 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.