Learn More
CD24 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 711, Clone: ML5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
361.00€ - 760.00€
Especificaciones
Antígeno | CD24 |
---|---|
Clon | ML5 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Brilliant Violet 711 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15882729
|
BD Biosciences
563371 |
25 Tests |
361.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15832759
|
BD Biosciences
563401 |
100 Tests |
760.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The ML5 monoclonal antibody specifically binds to CD24. CD24 is a 35-45 kDa two-chain glycoprotein expressed on the surface of B cells, granulocytes and most B-cell lines. CD24 may play a role in the regulation of B-cell proliferation and maturation.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV711 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. This dye is a tandem fluorochrome of BD Horizon™ BV421 with an Ex Max of 405-nm and an acceptor dye with an Em Max at 711-nm. BD Horizon™ BV711 can be excited by the violet laser and detected in a filter used to detect Cy™5.5 / Alexa Fluor™ 700-like dyes (eg, 712/20-nm filter). Due to the excitation and emission characteristics of the acceptor dye, there may be moderate spillover into the Alexa Fluor™ 700 and PerCP-Cy™5.5 detectors. However, the spillover can be corrected through compensation as with any other dye combination.
Especificaciones
CD24 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 711 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
ML5 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified | |
Heat Stable Antigen Homologue (HSA); Ba-1; CD24A |
For Research Use Only.