missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD45.2; Clone: 104; BD
Marca: BD Biosciences 563051
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Host Species: Mouse
Clone 104
Isotype IgG2a, κ
Species Reactivity Ms
Immunogen B10.S mouse thymocytes and splenocytes
Flow Cytometry
Especificaciones
| CD45.2 | |
| 104 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Mouse |
| Monoclonal | |
| 0.2mg/mL | |
| B10.S mouse thymocytes and splenocytes | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido