Learn More
Gibco™ Agente antiagregante
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
Descripción
El agente antiaglutinación GIBCO™ es un reactivo líquido concentrado que reduce la aglutinación de las células para ayudar a alcanzar las más altas densidades de células viables en cultivo en suspensión. El agente antiaglutinación es una formulación suave, libre de material de origen animal y químicamente definida que no contiene proteínas, enzimas, hidrolizados ni componentes cuya composición se desconoce.
Aglutinación reducida de células en cultivo en suspensión
Mayores densidades celulares viables
Componentes libres de material de origen animal (AOF) y químicamente definidos
Cómodo envase ahora con un tamaño más grande disponible
Personalización del embalaje y la entrega disponible
Disociación celular suave y simple
Las líneas celulares adaptadas al cultivo en suspensión se pueden revertir a un estado de “aglutinación” agregado o más adherente. Cuando esto ocurre, las condiciones del cultivo se pueden mejorar enormemente añadiendo un reactivo suave para reducir la aglutinación y la adhesión, en lugar de las resistentes enzimas que a menudo se encuentran en los productos para disociación celular. El agente antiaglutinación es una solución sencilla, suave y concentrada que, al añadirse a un medio de cultivo (normalmente titulada entre una dilución de 1:100 y 1:1000), puede reducir significativamente la aglutinación de las células.
Reducción de la aglutinación, aumento de la viabilidad, mejora de la expresión de la proteína
La aglutinación celular se reduce gracias al uso del agente antiaglutinante que se muestra a continuación (figura 1). Vea también los datos que muestra las mejoras en la densidad celular (figura 2). El aumento de la densidad celular contribuye a la estabilización de las condiciones de cultivo para mejorar la producción de proteínas.
Para la disociación celular real, recomendamos nuestros productos TrypLE™ libres de origen animal.
Uso del agente antiaglutinación tras la transfección
No se recomienda el uso del agente antiaglutinación en ninguna de las condiciones de cultivo celular en suspensión. Por ejemplo, al crear una línea de células mediante la transfección catiónica de lípidos, el agente antiaglutinación puede interferir con el proceso de transfección, por lo que, en este caso, recomendamos usar el agente tras la transfección.
Componentes libres de material de origen animal y definidos químicamente
El agente antiaglutinación está elaborado únicamente con componentes libres de material de origen animal y definidos químicamente, por lo que puede estar seguro de que el riesgo de adición de agentes extraños a su sistema de cultivo está minimizado. Evitar los aditivos en el sistema que no están bien definidos puede contribuir a obtener resultados más sólidos de lote a lote.
Embalaje cómodo y personalizable
Además de este tamaño de 20 ml, el agente antiaglutinante también está disponible en un formato de frasco de 100 ml, más económico y práctico. Si desea un envase mayor, puede personalizar este producto haciendo clic en el enlace «Customize this Product» (Personalizar este producto) en el botón «Add to Cart» (Añadir al carro de la compra) o poniéndose en contacto con nosotros en CustomMedia@lifetech.com.
Información adicional y soporte
Revise los manuales y protocolos proporcionados a continuación para obtener información adicional sobre el correcto uso de este producto. Dirija cualquier pregunta para la que no haya encontrado respuesta a nuestro grupo de servicios técnicos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Disociación celular suave y simple
Las líneas celulares adaptadas al cultivo en suspensión se pueden revertir a un estado de “aglutinación” agregado o más adherente. Cuando esto ocurre, las condiciones del cultivo se pueden mejorar enormemente añadiendo un reactivo suave para reducir la aglutinación y la adhesión, en lugar de las resistentes enzimas que a menudo se encuentran en los productos para disociación celular. El agente antiaglutinación es una solución sencilla, suave y concentrada que, al añadirse a un medio de cultivo (normalmente titulada entre una dilución de 1:100 y 1:1000), puede reducir significativamente la aglutinación de las células.
Reducción de la aglutinación, aumento de la viabilidad, mejora de la expresión de la proteína
La aglutinación celular se reduce gracias al uso del agente antiaglutinante que se muestra a continuación (figura 1). Vea también los datos que muestra las mejoras en la densidad celular (figura 2). El aumento de la densidad celular contribuye a la estabilización de las condiciones de cultivo para mejorar la producción de proteínas.
Para la disociación celular real, recomendamos nuestros productos TrypLE™ libres de origen animal.
Uso del agente antiaglutinación tras la transfección
No se recomienda el uso del agente antiaglutinación en ninguna de las condiciones de cultivo celular en suspensión. Por ejemplo, al crear una línea de células mediante la transfección catiónica de lípidos, el agente antiaglutinación puede interferir con el proceso de transfección, por lo que, en este caso, recomendamos usar el agente tras la transfección.
Componentes libres de material de origen animal y definidos químicamente
El agente antiaglutinación está elaborado únicamente con componentes libres de material de origen animal y definidos químicamente, por lo que puede estar seguro de que el riesgo de adición de agentes extraños a su sistema de cultivo está minimizado. Evitar los aditivos en el sistema que no están bien definidos puede contribuir a obtener resultados más sólidos de lote a lote.
Embalaje cómodo y personalizable
Además de este tamaño de 20 ml, el agente antiaglutinante también está disponible en un formato de frasco de 100 ml, más económico y práctico. Si desea un envase mayor, puede personalizar este producto haciendo clic en el enlace «Customize this Product» (Personalizar este producto) en el botón «Add to Cart» (Añadir al carro de la compra) o poniéndose en contacto con nosotros en CustomMedia@lifetech.com.
Información adicional y soporte
Revise los manuales y protocolos proporcionados a continuación para obtener información adicional sobre el correcto uso de este producto. Dirija cualquier pregunta para la que no haya encontrado respuesta a nuestro grupo de servicios técnicos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 y 8 °C |
| Línea de células | CHO, células de insecto, 293 (HEK) |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Clasificación | Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Agente antiagregante |
| Formato | Frasco(s) |
| pH | Desde 6 hasta 8 |
| Línea de productos | Gibco |
| Mostrar más |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction