missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COL4A6, Mouse, Clone: 1G11, Abnova™

Código de producto. 16163371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16163371 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16163371

Marca: Abnova H00001288M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant COL4A6.

This gene encodes one of the six subunits of type IV collagen, the major structural component of basement membranes. Like the other members of the type IV collagen gene family, this gene is organized in a head-to-head conformation with another type IV collagen gene, alpha 5 type IV collagen, so that the gene pair shares a common promoter. Deletions in the alpha 5 gene that extend into the alpha 6 gene result in diffuse leiomyomatosis accompanying the X-linked Alport syndrome caused by the deletion in the alpha 5 gene. Two splice variants have been identified for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MLINKLWLLLVTLCLTEELAAAGEKSYGKPCGGQDCSGSCQCFPEKGARHNLQLLNDMAGRLYHFSEVLPNLF

Especificaciones

Antígeno COL4A6
Aplicaciones ELISA, In situ PLA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G11
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant COL4A6.
Formulación PBS with no preservative; pH 7.4
génica COL4A6
N.º de referencia del gen BC005305
Alias de gen MGC88184
Símbolos de los genes COL4A6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno COL4A6 (AAH05305, 1 a.a. ∼ 73 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.