missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Haleco™ Kit anticontaminación

Código de producto. 15447630
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15447630

Marca: Haleco™ CKT0020SJ

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Permite una intervención rápida en derrames pequeños. El kit anticontaminación Haleco™ incluye una bolsa de transporte flexible completa con 10 hojas, 2 recipientes, 2 toallas, bolsa de recuperación con cierres y un par de guantes.

Incluye:
  • Bolsa de transporte de alta visibilidad
  • 10 hojas: 46 x 41cm
  • 2 recipientes: 8 x 122cm
  • 2 toallas
  • 1 bolsa de recuperación con cierres
  • 1 par de guantes

Especificaciones

Color Amarillo
Capacidad (métrico) 20 l
Tipo Kit de derrames
Incluye Bolsa de transporte de alta visibilidad
10 bolsas: 46 x 41 cm
2 conectores: 8 x 122 cm
2 toallitas
1 bolsa de recuperación con vendajes, 1 par de guatnes
Cantidad de embalaje 1 unidad
Peso (métrico) 2 kg
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado