missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNMT1 Monoclonal Antibody (60B1220.1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA516169
382.68 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Suggested positive control: human kidney (IHC), mouse ES cells (WB).
This gene encodes a subunit of the augmin complex, which regulates centrosome and mitotic spindle integrity, and is necessary for the completion of cytokinesis. The encoded protein was identified by interaction with ubiquitin C-terminal hydrolase 37. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
DNMT1 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 0.05% sodium azide | |
P13864, P26358, Q24K09, Q9Z330 | |
DNMT1 | |
Synthetic peptide corresponding to amino acids 637-650 (EKDDREDKENAFKR) of human Dnmt1. | |
100 μg | |
Primary | |
Bovine, Human, Mouse, Ovine, Pig, Rat | |
Antibody | |
IgG1 κ |
ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
60B1220.1 | |
Unconjugated | |
DNMT1 | |
ADCADN; AIM; CXXC9; CXXC-type zinc finger protein 9; DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 1; DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1; DNA methyltransferase (cytosine-5) 1; DNA methyltransferase 1; DNA methyltransferase HsaI; DNA methyltransferase I; DNA methyltransferase MmuI; DNA MTase HsaI; DNA MTase MmuI; DNA MTase RnoIP; DNMT; Dnmt1; Dnmt1o; FLJ16293; HSN1E; m.HsaI; m.MmuI; m.RnoIP; MCMT; Met1; Met-1; MGC104992; MommeD2; MTase; Uim | |
Mouse | |
Protein G | |
RUO | |
13433, 1786, 281119, 443549, 606746, 84350 | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DNMT1 Monoclonal Antibody (60B1220.1), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido