missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GM-CSF Rat anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: BVD2-21C11, BD

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  BD Biosciences 562930

Código de producto. 15822369

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    369.30€ / cada uno
    Ahorro 0.70€
    0.19% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

The BVD2-21C11 monoclonal antibody specifically binds to human Granulocyte/Macrophage - Colony Stimulating Factor (GM-CSF). Human GM-CSF is encoded by the CSF2 gene and is also known as Colony Stimulating Factor 2. GM-CSF is produced by activated T lymphocytes, macrophages, endothelial cells, fibroblasts, stromal cells and other cell types including B lymphocytes, mast cells, eosinophils, and osteoblasts. GM-CSF stimulates the survival, proliferation and/or differentiation of various cell types including neutrophils, eosinophils, macrophages, dendritic cells, megakaryocytes, erythroid cells, endothelial cells and their precursors. The immunogen used to generate the BVD2-21C11 hybridoma was recombinant human GM-CSF. The BVD2-21C11 antibody has been reported to crossreact with GM-CSF from the rhesus monkey. BVD2-21C11 is a neutralizing antibody.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

GM-CSF
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Recombinant human GM-CSF
50 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
BVD2-21C11
CSF2; Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage); CSF; GMCSF
Rat
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2a
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado