Learn More
anti-IgG1, κ, Mouse, Alexa Fluor™ 647, Clone: MOPC-21, BD
535.00€ - 617.00€
Especificaciones
Clon | MOPC-21 |
---|---|
Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
Conjugado | Alexa Fluor 647 |
Especie del huésped | Mouse |
Especies diana | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15859048
|
BD Biosciences
557783 |
50 Tests |
535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879018
|
BD Biosciences
557732 |
100 Tests |
617.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Especificaciones
MOPC-21 | |
Alexa Fluor 647 | |
Human | |
Affinity Purified |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Mouse | |
IgG1 κ | |
Undiluted at 4°C |