Learn More
anti-IgG2, κ, Clone: B81-3, BD
297.00€ - 860.00€
Especificaciones
Clon | B81-3 |
---|---|
Aplicaciones | Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Hamster |
Isotype | IgG2 κ |
Código de producto | Marca | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15819698
|
BD Biosciences
559277 |
0.5mg/mL |
297.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15829718
|
BD Biosciences
559339 |
1mg/mL |
860.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The B81-3 antibody is specific for keyhole limpet hemocyanin. This antibody is routinely tested by LAL assay for endotoxin levels. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Blocking Assay, Co-Stimulation, Cytotoxicity Assay, Isotype Control
Especificaciones
B81-3 | |
Unconjugated | |
IgG2 κ | |
Undiluted at 4°C |
Blocking Assay, Functional Assay, Cytotoxicity Assay | |
Hamster | |
Affinity Purified |