missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIN28A Monoclonal Antibody (14E6-4E6), DyLight™ 550, Invitrogen™

Código de producto. 15342867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15342867 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15342867

Marca: Invitrogen MA1016D550

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-016-D550 has been successfully used in ICC/IF applications on human and mouse samples.

LIN28A/B are expressed in various cancers and ES cells. LIN28 is a cytoplasmic protein, that acts as a ′translational enhancer′, driving specific mRNAs to polysomes and thus increasing the efficiency of protein synthesis. LIN28 is a negative regulator of microRNA (miRNA) biogenesis by specifically binding the precursor of let-7 (pre-let-7). Let-7 miRNAs have been implicated in repression of oncogenes such as ras and myc. LIN28 expression decreases during differentiation of ES cells or upon induction of neuronal differentiation by retinoic acid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIN28A
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 14E6-4E6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado DyLight 550
génica LIN28A
N.º de referencia del gen Q9H9Z2, Q8K3Y3
Alias de gen Lin-28 homolog A (C. elegans), RNA-binding protein LIN-28, LIN28A, CSDD1, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, ZCCHC1
Símbolos de los genes LIN28A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length human recombit protein expressed in bacteria
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79727, 83557
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4° C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.