Learn More
Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Anti-miR™ miRNA Inhibitor
Marca: Ambion™ AM17000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.Especificaciones
El miARN anti-miR™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. Mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado | |
Inhibidor de miARN Anti-miR™ | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
5 nmol | |
Polvo |
Inhibidor de miARN anti-miR™, 5 nmol, sólido, polvo, mantener en un lugar seco, fresco y bien ventilado | |
1 unidad | |
Inhibidor de miARN Anti-miR™ | |
5 nmol |
Título del producto
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido