Learn More
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1
Inhibidor de miARN de control negativo Anti-miR™ n.° 1
Marca: Invitrogen™ AM17010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los inhibidores Invitrogen™ Anti-miR™ miARN son ácidos nucleicos monocatenarios modificados químicamente diseñados para unirse e inhibir específicamente las moléculas endógenas de microARN (miARN). Estos inhibidores listos para su uso pueden introducirse en las células mediante parámetros de transfección o electroporación similares a los utilizados para los ARNip. El control negativo n.º 1 Anti-miR™ es una molécula anti-miR de secuencia aleatoria que ha sido ampliamente probada en estirpes de células y tejidos humanos y validada para no producir efectos identificables en la función conocida del miARN.Productos accesorios:
También están disponibles los inhibidores de miARN Anti-miR™ (SKU n.º AM17000 y n.º AM17001). Para seleccionar su secuencia y orden de miARN, por favor visite GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Los controles negativos Anti-miR™ etiquetados con colorante Cy™3 y FAM™ (SKU n.º AM171011 y n.º AM17012) también están disponibles para la monitorización de la eficiencia de transfección en experimentos de transfección usando inhibidores de miARN Anti-miR. El kit de inicio de miARN Pre-Mir™ (SKU n.º AM1540) se puede utilizar para optimizar la transfección de los precursores de miARN Pre-Mir™.
Especificaciones
El miARN anti-Mir™ se suministra secado en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a – 20 °C. Uso garantizado de 1 año cuando se almacena seco a –20 °C. | |
Control negativo | |
Humano, ratón, rata | |
no conjugado | |
Inhibidor de miARN | |
Temperatura ambiente |
Tubo | |
Inhibidor de miARN | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
Ambion™, Anti-miR™ | |
5 nmol |