Learn More
anti-Mouse IgG, Biotinylated Species-specific Whole Antibody (from sheep), Cytiva
Marca: Life Science products Cytiva RPN1001-2ML
589.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Immunodetection, ELISA, In situ Hybridization, Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
Especificaciones
IgG, Whole Molecule | |
Biotin | |
Affinity Purified | |
Primary |
Monoclonal | |
Sheep | |
2 mL | |
IgG |