Learn More
anti-Mouse IgG, peroxidase-linked species-specific whole antibody (from sheep) Secondary Antibody, Cytiva
Tienda Cytiva ProductosDescripción
Host Species: Sheep
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IgG, Whole Molecule |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | HRP |
| Especie del huésped | Sheep |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Primario o secundario | Secondary |
| Isotype | IgG |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém:
Título del producto