Learn More
Honeywell™ North™ Anti-Static Nitrile Finger Cots
Click to view available options
Tamaño:
Medium
Grande
Description
- La formulación de nitrilo patentada es cómoda y tiene un alto nivel de estiramiento.
- El bajo número de compuestos extraíbles da como resultado menos contaminación por parte de iones reactivos.
- Ayudan a eliminar las descargas electroestáticas dañinas en una amplia variedad de aplicaciones.
- Sin proteínas de látex naturales que puedan provocar reacciones alérgicas
- Grosor uniforme con excelente sensibilidad táctil
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Certificaciones/conformidad | Norma OSHA - 29 CFR 1915.157 |
Aplicaciones | Industrial |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin polvo |
Tipo de producto | Dedales ESD |
Tamaño | Grande |
Show More |