Learn More
BD Pharmingen™APC Estreptavidina
Brand: BD 554067
This item is not returnable.
View return policy
Description
Citometría de flujo
Specifications
0.2 mg/mL | |
0,1 mg | |
Solución acuosa tamponada que contiene un 0,09 % o menos de azida sódica | |
Citometría de flujo |
Estreptavidina | |
Para uso exclusivo en investigación (RUO) | |
Almacenar sin diluir a 4 °C. Proteger de la exposición prolongada a la luz. No la congele. |