Learn More
BD Antiestreptavidina, PerCP-Cy™5.5
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este anticuerpo se prueba de forma rutinaria mediante análisis citométrico de flujo. Otras aplicaciones fueron probadas en BD Biosciences Pharmingen durante el desarrollo de anticuerpos solamente o reportadas en la literatura.
Especie huésped:
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Estreptavidina |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | PerCP-Cy5.5 |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | Solución acuosa tamponada que contiene estabilizante de proteínas y un 0,09 % o menos de azida sódica. |
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |