Learn More
MP Biomedicals™ Antibióticos:Nistatina
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mU
5 mU.
Tamaño de la unidad:
25 microunidades
5 microunidades
Descripción
- Formato: Polvo, no estéril
Todos los antibióticos están destinados únicamente a fines de investigación. No están pensadas para uso terapéutico en seres humanos o animales.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Antifúngico |
| Cantidad | 25 mU |