Learn More
Molecular Probes™ Antibody Conjugate Purification Kit, 20-50 μg conjugate
Código de producto. 15401064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 purificaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
15401064 3 purificaciones 1 set
1 options
Código de producto. 15401064
Marca: Molecular Probes™ A33087
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos, conjugado de 20 a 50 μg
Los kits de purificación de conjugados de anticuerpos Molecular Probes™ purifican eficazmente conjugados de anticuerpos a partir de tintura o biotina no conjugadas. Este kit en particular está optimizado para la purificación de 20–50 μg de conjugado de anticuerpos. La purificación se logra mediante una columna de centrifugación de exclusión por tamaño fácil de montar que contiene resina fina BioGel™ P-6. Cada kit contiene material suficiente para 3 purificaciones distintas. También puede usarse para purificar proteínas con un peso molecular mayor de 12 kDa y separarlas de etiquetas no conjugadas.
Características adicionales de este kit de purificación de conjugado de anticuerpos:
• Conjugado purificado listo para usar en ∼ 10 minutos con ∼ 5 minutos de tiempo de manipulación
• Diseñado para etiquetas de bajo peso molecular (inferior al 3000 Da, por ejemplo, colorantes Alexa Fluor™); no se puede utilizar para eliminar etiquetas de alto peso molecular no conjugadas (> 8 kDa) como enzimas (HRP) o proteínas (R-ficoeritrina)
Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Para obtener más información sobre nuestros kits de etiquetado, consulte el apartado de kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos en el manual de Molecular Probes™ o visite nuestra página de etiquetado de anticuerpos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de purificación de conjugados de anticuerpos
Cantidad 3 purificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador (de 2 a 8 °C).
Formato Columna de centrifugación