Learn More
Óxido de antimonio(V), masa blanca, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343398
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11343398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036314.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Flame retardant for wide range of plastics, rubbers, paper and textiles . Catalyst in PET production. Activator in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-64-4
Fórmula molecular O3Sb2
Peso molecular (g/mol) 291.52
Número MDL MFCD00011214
Clave InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diantimonio(3+)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Antimony(III) oxide
Punto de fusión 656°C
Color Blanco
Forma física Masa sinterizada de 25 mm y abajo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Información de solubilidad Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.5
Olor Odorless
Densidad 5.67 g/cm3