Learn More
Lingote de antimonio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450957
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony ingot
CAS 7440-36-0
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Sb
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Cantidad 1 kg
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sb]
Nombre IUPAC antimonio
Peso molecular (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Formulario Lingote
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Lingote de antimonio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >