Learn More
Masa de antimonio, policristalino, Puratronic™, 99,9999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
5 x 50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11360759 10 g 10 g
11340759 50 g 50 g
11350759 5 x 50 g 250 g
3 options
Código de producto. 11360759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010598.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony lump
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Formulario Masa policristalina
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Nombre IUPAC antimony
Porcentaje de pureza 99.9999%
Grado Puratronic