Learn More
Pentafluoruro de antimonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 149.4°C |
| Nombre del producto químico o material | Antimony pentafluoride |
| Punto de fusión | 7.0°C |
| Nombre de nota | 99.5+% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Escamas brillantes o polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | SbF5 |
| Fieser | 05,19; 06,23; 09,2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Antimony pentafluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.