Learn More
Tartrato potásico de antimonio trihidrato, polvo, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11410321
Tartrato potásico de antimonio trihidrato, polvo, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410321
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11410321
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040619.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Antimony potassium tartrate trihydrate is used as a antiparasitic agent, which used in the treatment of schistosomiasis and leishmaniasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28300-74-5
Fórmula molecular C8H4K2O12Sb2·3H2O
Número MDL MFCD00148863
Sinónimo Potassium antimonyl tartrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony potassium tartrate trihydrate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-103.0%
Información de solubilidad Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.87 (613.82 Anhydrous)
Grado ACS
Densidad 2.6
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tartrato potásico de antimonio trihidrato, polvo, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals >