Learn More
Varilla de antimonio, 12,7 mm de diámetro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15487445
Click to view available options
Cantidad:
80 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nombre IUPAC antimonio
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony rod
Nombre de nota 12.7mm (0.500 in.) dia.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 80 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Peso ≈2.16cm/20g
Formulario ≈2,16 cm/20 g, varilla fundida