Learn More
Carga de antimonio, esférica, 1-5 mm, bajo óxido, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11388937
Carga de antimonio, esférica, 1-5 mm, bajo óxido, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388937
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11388937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038618.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-36-0
Fórmula molecular Sb
Peso molecular (g/mol) 121.76
Número MDL MFCD00011211 MFCD00134030
Clave InChI WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Nombre IUPAC antimonio
SMILES [Sb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimony
Color Plata a gris
Nombre de nota Low Oxide
Aspecto Silver Gray shot
Densidad 6.68 g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX25K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number038618.18,038618.09
Número de loteZ08J029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2024 Catalog Number038618.18,038618.09
Número de loteW11F035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/08/2022 Catalog Number038619.18,038618.18,038618.09
Número de loteZ21B063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number038619.18,038618.18,038618.09
Número de loteL06E10 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number038619.18,038618.18,038618.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carga de antimonio, esférica, 1-5 mm, bajo óxido, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >