Learn More
Solución de metal estándar de antimonio 1000 ppm, para ICP, solución de HCl 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Cantidad | 500 mL |
Número MDL | 134030 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Antimony solution 1000 ppm
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Título del producto
Solución de metal estándar de antimonio 1000 ppm, para ICP, solución de HCl 1 M, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido