Learn More
Tricloruro de antimonio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
5 g
500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 223°C |
| Nombre del producto químico o material | Antimony trichloride |
| Punto de fusión | 73°C |
| Color | Incolora |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (Iodimetry) |
| Fórmula lineal | SbCl3 |
| Fieser | 08,19 |
| Índice Merck | 15, 696 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Antimony trichloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.