Learn More
Trióxido de antimonio, + 99 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10385500 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
:
500 g, Jarra de plástico para polvo
Código de producto.
10385500 500 g, Jarra de plástico para polvo
1 options
Código de producto. 10385500
Marca: Fisher Chemical A/8240/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Punto de fusión 656°C
CAS 1309-64-4
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular O3Sb2
Número MDL MFCD00011214
Clave InChI GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diantimonio(3+)
Peso molecular (g/mol) 291.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.42g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1.3 hPa 574
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimony(III) oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.