Learn More
Antimicina A, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495729
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Antimycin A is used to study the specific sites of reactive oxygen species production in mitochondria isolated from skeletal muscle of chronic obstructive pulmonary disease patients, and its relationship with local oxidative stress induced by exercise.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La antimicina A se utiliza para estudiar los sitios específicos de producción de especies reactivas de oxígeno en mitocondrias aisladas de músculo esquelético de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como su relación con el estrés oxidativo local inducido por el ejercicio.
Solubilidad
Soluble en etanol al 100 %. Insoluble en agua.
Notas
Aislada de Streptomyces sp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397-94-0
Fórmula molecular C28H40N2O9
Peso molecular (g/mol) 548.633
Número MDL MFCD01779723
Clave InChI UIFFUZWRFRDZJC-RBVQMQRASA-N
PubChem CID 16218979
Nombre IUPAC [(2R,3S,6S,7R)-3-[(3-Formamido-2-hidroxibenzoil)amino]-8-hexil-2,6-dimetil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il] 3-metilbutanoato
SMILES CCCCCCC1C(C(OC(=O)C(C(OC1=O)C)NC(=O)C2=C(C(=CC=C2)NC=O)O)C)OC(=O)CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antimycin A
Tipo Antimycin A
Forma física Polvo
Punto de fusión 149°C to 150°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 5 mg
Sensibilidad Light sensitive
Número UN UN3462
Índice Merck 14,714
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.63
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Antimycin A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Antimycin A