Learn More
Antipirina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478953
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11478953
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11089.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-80-0 | C11H12N2O | 188.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-80-0
Fórmula molecular C11H12N2O
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00003146
Clave InChI VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo antipyrine, phenazone, antipyrin, phenazon, analgesine, anodynine, anodynin, azophen, fenazone, 2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone
PubChem CID 2206
ChEBI CHEBI:31225
Nombre IUPAC 1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CC1=CC(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Antipyrine
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 100 g
Beilstein 157775
Índice Merck 14,716
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Antipyrine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Antipyrine